Fortfahren mit
1.40141
EcoCult® Peptonwasser, gepuffert
EcoCult®, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM, EP 2.6.31, powder, pack of 500 g or 5 kg or 10 kg
Synonym(e):
Pepton-Wasser, gepuffert, Trypton-Phosphat-Wasser, Peptonwasser (gepuffert), BPW, gepuffertes Peptonmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
EcoCult®
Agency:
APHA, EP 2.6.31, FDA-BAM, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO 6887
Form:
powder
Suitability:
Cronobacter spp. (spp.), Salmonella spp. (spp.), enterobacteriaceae, nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
Application(s):
food and beverages
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, EP 2.6.31, FDA-BAM, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO 6887
sterility
non-sterile
product line
EcoCult®
form
powder
manufacturer/tradename
EcoCult®
packaging
pack of 500 g or 5 kg or 10 kg
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow Powder, clear yellowish Prepared medium
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
storage temp.
10-30°C
suitability
Cronobacter spp. (spp.), Salmonella spp. (spp.), enterobacteriaceae, nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
General description
EcoCult® Peptonwasser, gepuffert, ist reich an Nährstoffen und bewirkt hohe Reanimationsraten für subletal verletzte Bakterien und starkes Wachstum. Das Phosphatpuffersystem verhindert bakterielle Schäden als Folge von pH-Änderungen des Mediums. Pepton wirkt gemeinsam mit einem enzymatischen Verdau von Casein als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien. Natriumchlorid unterstützt die Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts.
Application
EcoCult® Peptonwasser, gepuffert, wird zur vorläufigen, nicht-selektiven Anreicherung von Bakterien, insbesondere pathogener Enterobakterien wie Salmonellen und Cronobacter spp., in Lebensmitteln, Tierfutter, Wasser und anderen Substanzen verwendet. Es eignet sich auch zum Auflösen, Suspendieren und Verdünnen von Testproben von Lebensmitteln, Tierfutter und anderen Substanzen.
Features and Benefits
  • Entspricht den wichtigsten aufsichtsbehördlichen Standards wie ISO, FDA-BAM, EPA und USP
  • Konformitätsüberprüfung auf einen Blick durch eindeutige Etikettierung und Analysenzertifikat
  • Konsistente und präzise Qualität im Pulverformat
  • Kostengünstige Preisgestaltung
Preparation Note
  • Bei +10 °C bis +30 °C trocken und fest verschlossen aufbewahren.
  • Kein verklumptes oder verfärbtes Medium verwenden.
  • Vor UV-Licht (einschließlich Sonnenlicht) schützen.
  • Nur zur In-vitro-Verwendung.
  • Gemäß ISO 6579-1/-2, ISO 21528-1 und ISO 22964 kann das selbst hergestellte gepufferte Peptonwasser (BPW) in verschlossenen Behältern vor Licht und Verdampfung geschützt bis zu sechs Monate bei (5 ±3 °C) aufbewahrt werden.
Legal Information
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EcoCult® Peptonwasser, gepuffert
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)