Fortfahren mit
144232
Replacement Impeller Drum
for use with RCS® Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
eCl@ss:
32035490
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with RCS® Standard
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
940511
Spare part for the sampling head of the RCS Standard.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)