Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 84.6 kDa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 84.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PRKCE(5581)
General description
N-terminal His6-tagged, recombinant PKCε, amino acids 2-end
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKCε expressed in Sf21 insect cells
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PKCε
Packaging
2 vials at 5μg each
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-518M when ordering the 250μg size.
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-518M when ordering the 250μg size.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PKCε Protein, active, 10 µg
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?