Fortfahren mit
1.46458
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, pack of 70 bottles
Synonym(e):
CASO-Bouillon gemäß EP + USP, TSB, CASO, Casein-Soja-Pepton-Agar-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon, SCDB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1-7.5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Dipotassium Hydrogen Phosphate, 2.5 g , Glucose Monohydrate, 2.5 g , Pancreatic Digest of Casein, 17 g , Papaic Digest of Soya Bean Meal, 3 g , Sodium Chloride, 5 g
packaging
pack of 70 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1-7.5
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
CASO-Bouillon ist ein universelles Komplexmedium. Es ist für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller aerober Bakterien, Hefen und Schimmelpilze geeignet. Durch seinen Gehalt an zwei sehr nährstoffreichen Peptonen fördert es das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich von Pilzen.
Application
CASO-Bouillon (TSB) wird für die Sterilitätsprüfung nicht steriler Substanzen, Zubereitungen und Produkte sowie als Voranreicherungsbouillon zum Testen der spezifizierten Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime mit dem MPN-Verfahren eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)