Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
EP 2.6.13
Quality Segment
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type White screw cap for wide neck, ready-to-use
composition
Lecithin, 3 g , Sodium Thiosulfate, 5 g
packaging
pack of 6 bottles, pkg of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.0
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung weist einen geringen Gehalt von Pepton zusammen mit Phosphatpuffer und Natriumchlorid auf, um die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen zu erhalten, ohne ihr Wachstum zu fördern. Die neutralisierenden Additive Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80, Histidin und Natriumthiosulfat kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Histidin hat eine neutralisierende Wirkung gegenüber Formaldehyd und Formaldehyd freisetzenden Mitteln. Natriumthiosulfat inaktiviert Natriumhypochlorit und angesäuertes Natriumchlorit. Lecithin ist insbesondere in Kombination mit Tween® 80 wirksam gegen quaternäre Ammoniakverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Tween® 80 inaktiviert Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und ihre Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Application
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit Neutralisatoren dient zur mikrobiologischen Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten bei Vorhandensein von Desinfektionsmittelrückständen.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Arzneibuch-Kommission zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch sich die Präzision verbessert und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit LTHTh
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?