Fortfahren mit
1.50227
MANU-CART™ 30 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART™ 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 284,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
€ 284,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
manu-CART™ 30 mm cartridge holder for LiChroCART™ 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
manu-CART holder 30 mm for 30-2, 30-3 and 30-4 LiChroCART cartridges.
Analysis Note
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)