Fortfahren mit
1.50995
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.740,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 1.740,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
packaging
pkg of 3 ea
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
LiChrospher®-RP-18, endverkappt, ist ein verlässlicher und vielseitiger, traditionell hergestellter kugelförmiger Kieselgelträger mit C-18-endverkappten Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich für die Trennung von neutralen, sauren und schwach alkalischen Verbindungen. Dieses Sorbens ist in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche verpackt. Die Verbindung zu dem HPLC-System wird durch die Verwendung des manu-CART NT Kartuschenhalters (1.51486) erzielt.
Application
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped are reliable and versatile HPLC columns based on traditionally produced spherical silica carriers with reversed-phase properties and endcapping. They are well suited for the chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds, substances found frequently in all analytical fields. Typical applications are the separation of Aflatoxins, Aldehydes, Alkaloids, Antibiotics, Aromatic amines, Catecholamines, Esters, Lipids, Fatty acids, Flavonoids, Ketones, Nitrosamines, Nucleosides, Nucleotides, PCB, Peptides, Pesticides, Phenols, Phospholipids, Phthalates, Preservatives, Steroids, Sulfonamides, Sweeteners and Vitamins.
Analysis Note
Druck: ≤ 110 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 1,0–2,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)