Fortfahren mit
16-157
Protein-A-Agarose/Lachssperma-DNA, 2,5 mL
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Synonym(e):
ChIP agarose beads, ChIP agaraose A beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
Staphylococcus aureus
€ 419,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
suitability
suitable for immunoprecipitation
shipped in
wet ice
General description
Protein A von Staphylococcus aureus hat eine sehr hohe Affinität für die Fc-Regionen von IgG-Molekülen. Die Immobilisierung von Protein A auf den Beads erzeugt ein Affinitätsharz, das zur Aufreinigung von IgG-Fraktionen von Rohserum, Aszitesflüssigkeit oder Zellkulturmedien verwendet werden kann.
Protein A, das durch Alkylaminverknüpfung kovalent an Agarose gebunden ist und mit Ultraschall behandeltes Lachssperma-DNA enthält. Die Lachssperma-DNA blockiert die unspezifischen Interaktionen mit den in den ChIP-Assays verwendeten Beads. Beachten Sie, dass die in den ChIP-Kits enthaltene Artikelnummer 16-157C nicht gesondert erhältlich ist. Bestellen Sie daher bitte 16-157.
Application
Zur Verwendung in Chromatin-Immunpräzipitationen (ChIP-Assays) geeignet
Physical form
10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0 mit 0,05 % Natriumazid.
Analysis Note
Wird regelmäßig mittels Chromatin-Immunpräzipitation beurteilt, bei dem mit acetylierten Histonen vernetztes DNA heruntergezogen wird (Pulldown); anschließender Nachweis mit Anti-Acetyl-Histon H4, das zur Verwendung in ChIP-Verfahren geeignet ist (06-866)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
162011612520159
description
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
description
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
description
Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins.
description
5M NaCl -for use in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
ChIP: suitable
technique(s)
ChIP: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, antibody protein purification: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for immunoprecipitation
suitability
suitable for immunoprecipitation
suitability
-
suitability
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)