Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 687,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
JBW301, monoclonal
Application:
FACS, ICC
Citations:
74
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
General description
Histon H2A ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H2A besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt.
15 kDa
Immunogen
Epitop: Ser139
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid (CKATQA[pS]QEY), das den Aminosäuren 134–142 des humanen Histons H2A.X entspricht. Die immunisierende Sequenz hat 8 identische Aminosäuren in Hefe und Maus. Klon JBW301.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Histone
Immunzytochemie: 2–4 μg/mL einer zuvor nachgewiesenen Charge von Phosphohiston H2A.X in mit Etoposid behandelten HeLa-Zellen, die mit 95 % Ethanol / 5 % Essigsäure (10 Minuten) fixiert wurden, gefolgt von 1 % Formaldehyd, 0,25 % Triton™ X-100 in TBS (5 Minuten).
Verwenden Sie Anti-Phosphohiston H2A.X (Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, in FC validiertes FITC-Konjugat (monoklonaler Maus-Antikörper), zum Nachweis von Phosphohiston H2A.X (Ser139), auch unter den Bezeichnungen H2AXS139P und H2AX-Histon bekannt.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Erhaltung der Sequenzhomologie ist eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies zu erwarten.
Erkennt an Ser139, MW 5 kDa, phosphoryliertes Histon H2A.X.
Physical form
Aufgereinigter, FITC-konjugierter, monoklonaler Maus-IgG1 in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilung mittels Durchflusszytometrie ermöglicht den Nachweis von mit Staurosporin behandelten Logphasen-Jurkat-Zellen.
Durchflusszytometrie: Logphasen-Jurkat-Zellen wurden für den angezeigten Zeitraum mit Staurosporin (1 μg/mL) behandelt. Histon H2A.X (Ser 139)-Phosphorylierung wurde gemäß der Beschreibung im Handbuch für das H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Durchflusszytometrie), Katalognr. 17-344, nachgewiesen. Zellen wurden auf einem Becton-Dickinson FACSCalibur™-Durchflusszytometer analysiert.
Durchflusszytometrie: Logphasen-Jurkat-Zellen wurden für den angezeigten Zeitraum mit Staurosporin (1 μg/mL) behandelt. Histon H2A.X (Ser 139)-Phosphorylierung wurde gemäß der Beschreibung im Handbuch für das H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Durchflusszytometrie), Katalognr. 17-344, nachgewiesen. Zellen wurden auf einem Becton-Dickinson FACSCalibur™-Durchflusszytometer analysiert.
Kontrolle
Mit Staurosporin behandelte Jurkat-Zellen
Mit Staurosporin behandelte Jurkat-Zellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?