Fortfahren mit
16-293
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 488
clone SKB1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
PKB, PKD-alpha, AKT1, Protein Kinase B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
SKB1, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
General description
60 kDa
Immunogen
GST-fusion protein corresponding to residues 1-149 of human Akt1. Clone SKB1.
Application
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor 488 is an antibody against Akt/PKB for use in FC, IC, IF & WB.
Biochem/physiol Actions
Recognizes Akt1/PKBα > Akt2/PKBβ (30%) > Akt3/PKBγ (weak to none) based on immunoblot analysis using 100ng recombinant fusion protein for each isoform.
Analysis Note
Routinely evaluated by Immunocytochemistry and Flow Cytometry
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)