Fortfahren mit
1.751188
Prosep® Ultra Plus
Synonym(e):
Prosep® Ultra Plus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011308
UNSPSC Code:
23151816
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
recombinant protein A
manufacturer/tradename
Prosep®
parameter
<800 cm/hr mobile phase velocity
bed H
300 mm
matrix
controlled pore glass (CPG) base material
particle size
60 μm
pH
1.5 – 8.5
capacity
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time), ≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
Packaging
Flasche
Preparation Note
2–8 °C, plus Bakteriostat (wird zur Langzeitlagerung empfohlen)
Legal Information
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)