Fortfahren mit
17-614
ChIPAb+-Trimethyl-Histon H3 (Lys4) - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set, Kaninchen, monoklonal
from rabbit
Synonym(e):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), Histone H3K4me3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-Set enthält den Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper, einen Negativkontrolle-Antikörper (normales Kaninchenserum) und qPCR-Primer, die eine 166-Basenpaare-Region innerhalb des Promotors des humanem GAPDH-Gens amplifizieren. Das Trimethyl-Histon H3 (Lys4) und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Die Methylierung von Histonen kann an zwei verschiedenen Resten erfolgen: Arginin oder Lysin. Die Histon-Methylierung kann, abhängig vom methylierten Rest, mit einer Transkriptionsaktivierung oder -unterdrückung in Zusammenhang stehen. Lysin 4 von Histon H3 kann durch verschiedene Histon-Methyltransferasen (HMT) wie SET1 oder ASH1 mono-, di- oder trimethyliert werden. Die Methylierung von Lys4 ist oft mit der Transkriptionsaktivierung assoziiert. Die Demethylase LSD1 kann Histon H3 (Lys4) demethylieren.
Immunogen
Der Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper wurde gegen ein an BSA konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …RT[me3K]QT… enthält, wobei me3K dem Trimethyl-Lysin 4 von humanem Histon H3 entspricht, entwickelt.
Epitop: Trimethyl-Lys4
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin, das aus unbehandelten oder mit UV-Strahlen behandelten (6 h, 50 J/m²) U2OS-Zellen (3 x 106 Zelläquivalente je IP) hergestellt wurde, wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit 3 μl Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4) des Kaninchens und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die Immunpräzipitation von mit Trimethyl-Histon H3 (Lys4) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für p21, die den humanen p21-Promotor, der eine Sp1-Bindungsstelle enthält, flankieren, verifiziert (siehe Abbildungen).
Die x-fache Steigerung ist ein Verhältnis der normalisierten mittleren IP-Mengen, die aus Standardkurven von Eingaben jeder Chromatinprobe extrahiert wurden. Die mit diesem Promotor assoziierte immunpräzipitierbare Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-Aktivität steigt mit der UV-Behandlung, wie in anderen Studien festgestellt wurde.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna A ChIP (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
ChIP-seq-Analyse:
Die Chromatin-Immunpräzipitation wurde mit dem Magna ChIP HiSens-Kit (17-10460), 3 µl Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper (Katalognr. 17-614) oder 20 µl Protein-A/G-Beads und 1e6 vernetztem HeLa-Zellen-Chromatin, gefolgt von einer DNA-Aufreinigung mit magnetischen Beads durchgeführt. Aus Input- und ChIP-DNA-Proben wurden unter Verwendung von Standardprotokollen mit barcodierten Illumina-Adaptern Bibliotheken erstellt und auf dem Illumina HiSeq-Instrument analysiert. Ein Übermaß von 18 Millionen Reads von FastQ-Dateien wurden nach der Entfernung des TagDust-Tags (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) mit Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) kartiert. Peaks wurden mit MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) identifiziert, wobei Peaks und Reads im UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) von BigWig und BED-Dateien als benutzerdefinierter Track dargestellt werden. Die höchsten 25 % der identifizierten Peaks in den Datensätzen 17-614 und 07-473 zeigten eine Überlappung von 99 % mit Peaks, die im Track ENCODE H3K4me3 BROAD Histone für HeLa-S3 identifiziert wurden.
Western-Blot-Analyse und Peptidhemmung:
Repräsentativer Blot. HeLa-Säureextrakt wurde durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4) (1:2000, Bahn 1) untersucht oder mit 0,4 μmol/l Histon H3-Peptid mit folgenden Modifikationen vorinkubiert: Bahn 2: Monomethyl-Lysin 4, Bahn 3: Dimethyl-Lysin 4, Bahn 4: Trimethyl-Lysin 4.
Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem
visualisiert (siehe Abbildungen).
Durch ChIP validiertes Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper- und Primer-Set, einschließlich Antikörper in ChIP-Qualität und spezifische Kontroll-PCR-Primer für die Chromatin-Immunpräzipitation von H3K4Me3.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Trimethyl-Histon H3 (Lys4)
Packaging
25 Assays je Kit, ~3 μl je Chromatin-Immunpräzipitation
Physical form
Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4) rekombinantes, monoklonales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 75 μl mit Protein A aufgereinigtem Kaninchen-IgG in Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % NaN3 mit Zugabe von 40 % Glycerin).
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 75 μl normalem Kaninchen-IgG.
Kontrollprimer. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für humanen GAPDH.
FÜR: TAC TAG CGG TTT TAC GGG CG
REV: TCG AAC AGG AGG AGC AGA GAG CGA
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus unbehandelten HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 3 μl normalem Kaninchen-IgG oder 3μl monoklonalem Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys4)-IgG und dem Magna ChIP A Kit (Artikelnr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von
mit Trimethyl-Histon H3 (Lys4) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Kontrollprimern, die den humanen GAPDH-Promotor flankieren, verifiziert (siehe Abbildungen). Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna A ChIP.
Kontrolle
Einschließlich aufgereinigtes Kaninchen-IgG als Negativkontrolle-Antikörper und für den humanen GAPDH-Promotor spezifische Kontrollprimer.
Other Notes
Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys4) (aufgereinigtes Kaninchen-IgG), 1 Fläschchen
Kaninchen-IgG als ChIP-Negativkontrolle, 1 Fläschchen
ChIP-Primer GAPDH, 1 Fläschchen
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
176781767717676
description
from rabbit
description
clone CMA304, from mouse, purified by using protein G
description
clone CMA303, from mouse
description
from mouse
clone
monoclonal
clone
CMA304, monoclonal
clone
CMA303, monoclonal
clone
monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
vertebrates
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
P84243, Q66I33
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
Q16695
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)