Fortfahren mit
17-680
ChIPAb+-Monomethyl-Histon H3 (Lys9) - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
clone CMA306, from mouse, purified by using protein G
Synonym(e):
H3K9me1, Histone H3 (mono methyl K9)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA306, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
CMA306, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-Set enthält den Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper, einen Antikörper für die Negativkontrolle (aufgereinigtes Maus-IgG) und qPCR-Primer in der GAPDH-kodierenden Region, die ein PCR-Produkt mit 213 Basenpaaren amplifizieren. Das Monomethyl-Histon H3 (Lys9) und die Antikörper für die Negativkontrolle werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Monomethyl-Histon H3 von ~17 kDa
Immunogen
Der aufgereinigte Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper wurde gegen ein synthetisches Peptid (an Lys9 monomethyliert), das den Aminosäuren 1-18 von Histon H3 entspricht, entwickelt.
Epitop: Aminosäuren 1–18
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper und dem Magna ChIP G (Art.- Nr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation der Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-assoziierten DNA-Fragmente wurde mittels qPCR verifiziert, wozu Primer mit GAPDH-kodierender Region verwendet und mit gegen die GAPDH-Promoter-Region gerichteten Kontrollprimern verglichen wurden (siehe Abbildungen). Daten werden wie angegeben als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Eingabe von Chromatin für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich auf das Protokoll EZ-Magna G ChIP (Art.- Nr. 17-408) oder EZ-ChIP (Art.- Nr. 17-371) für experimentelle Details.
Western-Blot-Analyse:
Repräsentative Daten einer früheren Charge. HeLa-Säureextrakt (Spur 1) wurde aufgetrennt durch Elektrophorese, zu einer PVDF-Membran transferiert und mit Anti-Monomethyl-Histon H3 (Lys9) getestet (0,5 μg/ml).
Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege (Art.- Nr. AP124P) und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Dieses durch ChIPAb+ validierte Antikörper- und Primer-Set enthält den Antikörper, den passenden IgG-Antikörper für die Negativkontrolle und bestimmte Kontroll-PCR-Primer zum Nachweis eines bekannten positiven Locus.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Biochem/physiol Actions
Die Immunogensequenz ist bei einem breiten Spektrum von Tier- und Pflanzenspezies identisch.
Erkennt Histon H3, Mr 17 kDa, an Lys9 monomethyliert.
Packaging
25 Assays je Kit, ~2 μg je Chromatin-Immunpräzipitation
Physical form
Anti-Monomethyl-Histon H3 (Lys9) (monoklonales Maus-IgG2aқ, Klon CMA306). Ein Fläschchen mit 50 μg mit Protein G aufgereinigtem Antikörper in 50 μl PBS mit 0,05 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG Zwei Fläschchen mit 25 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 25 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer mit GAPDH-kodierender Region. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes spezifischen Primers für eine Region der humanen GAPDH-kodierenden Region. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: GGC TCC CAC CTT TCT CAT CC
REV: GGC CAT CCA CAG TCT TCT GG
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Nach dem Auftauen aliquotieren, Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper und dem Magna ChIP G (Art.- Nr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation der Monomethyl-Histon-H3(Lys9)-assoziierten DNA-Fragmente wurde mittels qPCR verifiziert, wozu ChIP-Primer mit GAPDH-kodierender Region verwendet wurden (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich auf das Protokoll EZ-Magna G ChIP (Art.- Nr. 17-409) oder EZ-ChIP (Art.- Nr. 17-371) für experimentelle Details.
Kontrolle
Einschließlich Maus-IgG-Antikörper als Negativkontrolle und für die humane GAPDH-kodierende Region spezifische Kontrollprimer.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)