Fortfahren mit
178251
α1-Antitrypsin, menschliches Plasma
α1-Antitrypsin, CAS 9041-92-3, is a protease inhibitor of the serpin superfamily. Inhibits elastase, cathepsin G, and proteinase 3.
Synonym(e):
α1-Antitrypsin, menschliches Plasma, α₁α-AT, α₁-Proteinase-Inhibitor, 3.5S α₁-Glykoprotein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 551,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 719
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
input
biofluids sample(s)
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine einzelne Polypeptidkette aus 394 Aminosäuren und drei Kohlenhydratseitenketten, die an Asparginreste gebunden sind und im Plasma der akuten Phase zu etwa 290 mg/100 ml vorliegt. Serinprotease-Inhibitor, der auch als wichtiger physiologischer Regulator von Elastase dient. Inhibitor von Neutrophilelastase, Cathepsin G und Proteinase 3.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Serinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
Aus 300 mmol/l NaCl, 30 mmol/l Natriumphosphatpuffer, pH-Wert 6,5, lyophilisiert.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Das chargenspezifische Volumen vor der Lyophilisierung entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Analysis Note
>= 75%ige Hemmung mit unter Verwendung von Benzoyl-Arg-p-nitriloanilid (Bz-Arg-pNA) als Substrat am aktiven Zentrum titriertem Schweine-Trypsin.
Other Notes
Coakley, R.J., et al. 2001. Am. J. Med. Sci.321, 33.
Travis, J. und Salvesen, G.S. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 655.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6150A9024A0409
description
α1-Antitrypsin, CAS 9041-92-3, is a protease inhibitor of the serpin superfamily. Inhibits elastase, cathepsin G, and proteinase 3.
description
salt-free, lyophilized powder
description
salt-free, lyophilized powder
description
IgG fraction of antiserum
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥70% protein basis (biuret)
assay
-
form
solid
form
salt-free, lyophilized powder
form
salt-free, lyophilized powder
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)