Fortfahren mit
202M-TEW
Anti-Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody
1mg/mL carrier free
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
—
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
1A4, monoclonal
description
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing PBS without preservatives
species reactivity
human
packaging
vial of
concentration
1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Research Use Only (RUO)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)