Fortfahren mit
219399
Cathepsin D-Substrat I
Useful as a substrate for the determination of cathepsin D activity.
Synonym(e):
Cathepsin D-Substrat I, Bz-RGFFP-4-MeOβNA, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H55N9O7 · xHCl
Molekulargewicht:
882.02 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~345 nm, λem ~425 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein nützliches Substrat für den kolorimetrischen und fluorometrischen Assay der Cathepsin D-Aktivität. Cathepsin D hydrolysiert die Phe-Phe-Bindung. Dipeptidylaminopeptidase II ist zum Freisetzen von 4-Methoxy-β-naphthylamin (4MβNA) erforderlich. Anregungsmaximum: ~345 nm; Emissionsmaximum: ~425 nm.
Nützlich als Substrat für die Bestimmung der Cathepsin D-Aktivität. Eignet sich für entweder einen kolorimetrischen oder fluorometrischen Assay. Cathepsin D hydrolysiert die Phe-Phe-Bindung. Erfordert Dipeptidylaminopeptidase II zum Freisetzen von 4-Methoxy-β-naphthylamin (4MeOβNA).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Substrat für die Bestimmung der Cathepsin D-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Bz-Arg-Gly-Phe-Phe-Pro-4MeOβNA, HCl
Takahashi, T. und Tang, J. 1981. Methods Enzymol.80, 565.
Smith, R.E. und Van Frank, R.M. 1975. in Lysosomes in Biology and Pathology4 (Dingle, J.T. und Dean, R.T., eds.) p. 193, American Elsevier, Holland.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0109219415219555
description
Useful as a substrate for the determination of cathepsin D activity.
description
-
description
The Cathepsin Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
An internally quenched, highly cathepsin K-selective, fluorogenic peptide substrate that is efficiently cleaved by CatK (kcat/Km = 0.426 µM⁻¹ S⁻¹), but not by Cathepsins B/L/S/F/H/V.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)