Fortfahren mit
2380
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
Synonym(e):
Creatinphosphat, Dinatriumsalz, Phosphocreatin, 2Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N3O5P · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
crystalline
Storage condition:
OK to freeze
€ 91,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Creatinphosphat, Dinatriumsalz, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7340
assay
≥97% (TLC)
form
crystalline
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 150 mg/mL
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC(=O)CN(C)\C(=N\[H])\N)O
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
InChI key
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
General description
Kreatinphosphat ist eine hochenergetische Phosphatverbindung, die Energie aus den Mitochondrien speichert, wenn ausreichende Mengen ATP vorliegen. Wenn die ATP-Werte niedrig sind, wird Energie aus dem Phosphokreatin zu ADP-Molekülen übertragen, die schnell in ATP umgewandelt werden. Oft ein Bestandteil von ATP-erzeugenden Systemen.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
237911AABH3036A0ABTA9H93CFBF3A
description
Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
description
A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
description
-
description
-
form
crystalline
form
solid
form
-
form
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)