Fortfahren mit
2384
Creatin-Phosphokinase, Kaninchen-Skelettmuskel
Synonym(e):
Creatin-Phosphokinase, Kaninchen-Skelettmuskel, rCPK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
MDL number:
Specific activity:
≥300 U/mg, 25 °C, 750 U/mg, 37 °C
Biological source:
rabbit skeletal muscle
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit skeletal muscle
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥300 U/mg, 25 °C, 750 U/mg, 37 °C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble, 0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
foreign activity
ATPase, hexokinase, myokinase <0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native Kreatinphosphokinase aus Kaninchenmuskel. Katalysiert die reversible Umwandlung von Kreatin und ATP in Kreatinphosphat und ADP. Der optimale pH-Wert für die Vorwärts-Reaktion ist 9,0, für die Rückwärtsreaktion 6,0 bis 7,0.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in 0,5 % NaHCO₃; im Kühlschrank aufbewahren (4°;C). Nicht einfrieren oder schütteln, da hierdurch SH-Gruppen oxidieren und Verbindungen zwischen Proteinmolekülen bilden könnten, was zu Ausfällung, Trübheit und Aktivitätsverlust führt. NaHCO₃;-Stammlösungen sind bei 4°;C 2-3 Tage lang stabil. Nach der Rekonstitution in 0,1 M Imidazolpuffer in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Imidazol-Stammlösungen sind bei -20°;C bis zu 4 Wochen lang haltbar. Gefrier-Auftau-Zyklen vermeiden, da bei jedem Zyklus 20-30 % Aktivität verloren gehen.
Other Notes
Bessman, S.P. 1987. Anal. Biochem.161, 519.
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 25°;C oder 37°;C und pH 6,8 die Umwandlung von 1,0 µ;mol Kreatinphosphat pro Minute katalysiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3755238407238395
description
-
description
Type I, salt-free, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
description
Creatine Phosphokinase-MM Isoenzyme, Human Skeletal Muscle, is a native creatine phosphokinase-MM f that catalyzes the conversion of creatine and ATP to phosphocreatine and ADP.
description
Creatine Phosphokinase, Porcine Heart, CAS 9001-15-4, is a native creatine phosphokinase that catalyzes the reversible conversion of creatine and ATP to creatine phosphate and ADP.
specific activity
750 U/mg, 37 °C, ≥300 U/mg, 25 °C
specific activity
≥150 units/mg protein
specific activity
≥300 units/mL
specific activity
≥300 U/mg
biological source
rabbit skeletal muscle
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized
form
salt-free, lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
solubility
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble, 0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
solubility
0.25 M glycyl-glycine, pH 7.4: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)