Fortfahren mit
3098
Nukleasefreies Wasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
DNA amplification: suitable
shipped in
ambient
General description
Nukleasefreies Wasser. Flüssigkeit ist frei von RNase und DNase.
Nukleasefreies Wasser wird benötigt, um in Anwendungen wie PCR, Klonen, Sequenzierung oder Gen-Editing die Probenintegrität zu bewahren. Eine chemische Behandlung mit DEPC wird oft verwendet, um Nukleasen aus Lösungen zu entfernen, da es ein effizienter Inhibitor von DNase und RNase ist.
Application
Geeignet für die Verwendung in Polymerase-Kettenreaktionen und anderen molekularbiologischen Techniken.
Packaging
5x2 ml
Preparation Note
Bei Raumtemperatur aufbewahren
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W450210107921001
description
-
description
Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
description
Micrococcal nuclease, from Staphylococcus aureus
technique(s)
DNA amplification: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, PCR: suitable
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)