Fortfahren mit
324355
n-Dodecyl-β-D-Maltosin
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent for the stabilization and activation of enzymes
Synonym(e):
n-Dodecyl-β-D-maltosid, ULTROL®-Qualität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32190102
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ULTROL®
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
micellar wt 50000
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
98
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
impurities
≤1% dodecanol 1H NMR
color
white
CMC
100-600 μM
solubility
water: 100 mg/mL
application(s)
(solubilizing, purifying, and stabilizing membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
Absorbanz (10 %, H2O, 260 nm): <;1,0.
Ein wasserlösliches nichtionisches Detergens. Studien zu Rhodopsin haben ergeben, dass Alkylglycoside mit längeren Alkylketten die Eigenschaften des Proteins besser bewahren können. Zudem führt die längere hydrophile Gruppe von Dodecyl-Maltosid zu einer höheren Wasserlöslichkeit. Dies steht in Kontrast zu Undecyl- und Dodecyl-Glucosiden, die nur eine geringe Wasserlöslichkeit aufweisen. Aufgrund des geringen CMC lässt sich Dodecyl-Maltosid nicht einfach mittels Dialyse entfernen. Die Halbwertszeit bei einer Dialyse liegt bei 20 Stunden. Dieses Detergens ist milder als Nonyl-Glucosid. Von mehreren getesteten Glycosiden war Dodecyl-Maltosid das für die Präparation aktiver Zytochrom-Oxidase aus Neurospora am besten geeignete Mittel. In Octyl-Glucosid zersetze sich die Zytochrome-Oxidase in ihre Untereinheiten und wurde inaktiv. Ähnlich hierzu bildete Rinderherz-Oxidase bei Equilibrierung in Octyl-Glucosid eine Mischung aus Polymeren, Dimeren und niedermolekularen Formen und unterlief eine Denaturierung. Im Gegensatz hierzu lag das Enzym bei Equilibrierung in Dodecyl-Maltosid als uniforme Spezies mit 30 kDa vor, was der aktiven dimerischen Form entspricht. Dodecyl-Maltosid weist eine kritische Mizellenkonzentration (CMC) von 100-600 µ;M und ein Mizellengewicht von 70.000 auf. Aggregationszahl: 98.
Nichtionisches Detergens, ähnlich zu N-Octyl-β;-D-Glucopyranosid; die höhere Akylkettenlänge steigert jedoch nachweislich die Wärmestabilität von lipidfreiem Rhodopsin in Lösung. Nützlich für Membran-Protein-Solubilisierungsstudien. Aggregationszahl: 98.
Application
  • Maximizing hydrophobic peptide recovery in proteomics and antibody development using a mass spectrometry compatible surfactant: Der Artikel befasst sich mit der Verwendung von n-Dodecyl-β-D-Maltosid zur Maximierung der Rückgewinnung hydrophober Peptide in der Proteomik. Die Ergebnisse unterstreichen die Kompatibilität des Tensids mit der Massenspektrometrie und verbessern die Peptidanalyse und die Antikörperentwicklung. (Nie et al., 2022).
  • Sickle-like Inertial Microfluidic System for Online Rare Cell Separation and Tandem Label-Free Quantitative Proteomics (Orcs-Proteomics): In dieser Forschungsarbeit wird ein inertes mikrofluidisches System vorgestellt, das n-Dodecyl-β-D-Maltosid für die Trennung seltener Zellen und die Proteomik verwendet. Die Studie unterstreicht die Rolle des Tensids bei der Verbesserung der Zellrückgewinnung und der Proteomanalyse. (Wang et al., 2022).
  • Surfactant-assisted one-pot sample preparation for label-free single-cell proteomics: In diesem Artikel wird eine Methode für die Einzelzellproteomik unter Verwendung von n-Dodecyl-β-D-Maltosid vorgestellt. Das Tensid hilft bei der effizienten Probenvorbereitung und erleichtert die hochauflösende Proteomanalyse. (Tsai et al., 2021).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (4°;C).
Stammlösungen sind bei 4°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Other Notes
Witzmann, F., et al. 1991. Electrophoresis12, 687.
Bass, W.T., and Bricker, T.M. 1988. Anal. Biochem.171, 330.
Rosevear, P., et al. 1980. Biochemistry19, 4108.
Grip, W.J., and Bovee-Geurts, P.H.M. 1979. Chem. Phys. Lipids23, 321.
Stubbs, G.W., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta425, 46.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4641250520P850520P
description
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent for the stabilization and activation of enzymes
description
≥98% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
>85% (contains <15% alpha isomer)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
-
application(s)
(solubilizing, purifying, and stabilizing membrane proteins)
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)