Fortfahren mit
324890
E-64 Protease Inhibitor
The E-64 Protease Inhibitor, also referenced under CAS 66701-25-5, controls the biological activity of E-64 Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
E-64 Protease Inhibitor, (2R,3R)-3-((S)-1-(4-Guanidinobutylamino)-4-Methyl-1-Oxopentan-2-ylcarbamoyl)Oxiran-2-Carbonsäure, Trans-Epoxysuccinyl-L-​Leucylamido(4-​Guanidino)​Butan, L-Trans-​3-​Carboxyoxiran-R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 928,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H27N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32035490
€ 78,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - RR0390000
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
input
general use sample(s)
solubility
water: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCCCN\C(=N/[H])\N)C(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(=O)O
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI key
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
General description
Nicht reversibler Inhibitor von Cysteinproteasen. Interagiert mit den Sn-Unterstellen von Proteasen. Weist keine Wirkung auf Cystein-Rückstände in anderen Proteinen auf. Hemmt den aktivierungsinduzierten programmierten Zelltod und stellt defekte Immunreaktionen bei HIV+-Spendern wieder her. Spezifischer Titrant der aktiven Stelle.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cysteinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate stabil.
Other Notes
Matsumoto, K., et al. 1999. Biopolymers51, 99.
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 1693.
Barrett, A.J. 1982. Biochem. J.201, 189.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)