Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (DMSO (supplied). Please refer to information provided on the CD for reconstitution of individual inhibitors.)
storage temp.
−20°C
General description
A panel containing 18 potent and selective small molecule regulators that is useful for the study of epigenetic acetylation process. Supplied with a data sheet. Epigenetic Regulators Panel - Methylation (Cat. No. 324894) is also available.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?