Fortfahren mit
324896
eIF-2α-Inhibitor II, Sal003
The eIF-2α Inhibitor II, Sal003, also referenced under CAS 301359-91-1, controls the biological activity of eIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
eIF-2α-Inhibitor II, Sal003, 3-Phenyl-N-(2,2,2-Trichloro-1-((((4-Chlorophenyl)amino)carbonothioyl)amino)ethyl)acrylamid, Sal003
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15Cl4N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.21
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables Salubrinal-Analog (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-324895&;#124;[/islink]">;324895<;/A>;), das gemäß Berichten stärker und besser löslich als Salubrinal ist. Es stellt ein nützliches Werkzeug zur Untersuchung von elF2α;-vermittelten Zellprozessen in Kulturen in vitro dar; zudem beeinträchtigt die verstärkte elF2α; -Phosphorylierung bei einer Sal003-Behandlung im Gehirn (40 pmol pro Tier) nachweislich das Langzeitgedächtnis von Mäusen in vivo.
Ein zellpermeables Salubrinal-Analog (Katalognr. 324895), das gemäß Berichten stärker und besser löslich als Salubrinal ist. Es stellt ein nützliches Werkzeug zur Untersuchung von elF2α;-vermittelten Zellprozessen in Kulturen in vitro dar; zudem beeinträchtigt die verstärkte elF2α; -Phosphorylierung bei einer Sal003-Behandlung im Gehirn (40 pmol pro Tier) nachweislich das Langzeitgedächtnis von Mäusen in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Raven, J.F., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 3097.
Baltzis, D., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 31675.
Kazemi, S., et al. 2007. Mol. Biol. Cell18, 3635.
Costa-Mattioli, M., et al. 2007. Cell129, 195.
Robert, F., et al. 2006. Mol. Biol. Cell17, 4632.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4451400087SAB4500729
description
The eIF-2α Inhibitor II, Sal003, also referenced under CAS 301359-91-1, controls the biological activity of eIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC)
description
The HIF-2α Translation Inhibitor, also referenced under CAS 882268-69-1, controls the biological activity of HIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
affinity isolated antibody
form
solid
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)