Fortfahren mit
345646
αα-D-Galactose-1-Phosphat, Dikaliumsalz, Pentahydrat
Synonym(e):
αα-D-Galactose-1-Phosphat, Dikaliumsalz, Pentahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11K2O9P · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.39
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (1H-NMR)
Quality Segment
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
General description
Ein Substrat für Uridyltransferase, die die Reaktion von UDP-Glucose mit Galactose-1-Phosphat katalysiert, um Glucose-1-Phosphat und UDP-Galactose zu bilden. Höhere Werte an Galactose-1-Phosphat wurden in Patienten mit Galaktosämie berichtet.
Frei von Glucose-1-Phosphat und verwandten Zucker-Nukleotiden, die zur Kontaminierung isolierter Stoffe neigen.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Wässrige Stammlösungen sind bei -20°;C bis zu 3 Wochen lang haltbar.
Other Notes
Wedekind, J.E., et al. 1996. Biochemistry35, 11560.
Gitzelmann, R. 1995. Eur. J. Pediatr.154 (Suppl. 2), S45.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3455SRE000872637
description
-
description
An aldo hexose.
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
description
TraceCERT®, 1000 mg/L in water (nominal concentration)
assay
≥99% (1H-NMR)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
300
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
crystals
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)