Fortfahren mit
3542
Glutathion, oxidiert, freie Säure
≥95% (HPLC), Antioxidant, solid
Synonym(e):
Glutathion, oxidiert, freie Säure, Zyklisches (γ-Glu-Cys-Gly)₂, GSSG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32N6O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glutathion, oxidiert, freie Säure, Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
Quality Segment
description
RTECS - MC0556500
Merck USA index - 14, 4475
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMF: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(SCC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)CC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutathione disulfide (GSSG) is the oxidized form of glutathione (GSH), an antioxidant containing cysteine, glycine, and glutamic acid. GSSG is composed of two reduced GSH molecules linked by a disulfide bond. GSSG plays an essential role in cellular redox balance, and protection against oxidative stress. The reduced glutathione-to-oxidized glutathione (GSH/GSSG) ratio serves as an indicator of oxidative stress. It is involved in various biochemical processes, including the regulation of immune function and metabolism.
Features and Benefits
  • Cell permeable: no
  • Product does not compete with ATP
  • Reversible: no
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2461G2299G6654
description
Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
description
BioXtra, ≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98%
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)