Fortfahren mit
400010
Caspase-1-Inhibitor I
The Caspase-1 Inhibitor I, also referenced under CAS 143313-51-3, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-1-Inhibitor I, IL-1β Converting Enzyme (ICE)-Inhibitor I, Ac-YVAD-CHO, L-709049
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 552,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)[C@@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)27-21(33)13(3)24-16(11-28)10-19(31)32)26-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,24,30H,9-10H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,34)(H,31,32)(H,27,33,35)/t13-,16-,18-,20-/m0/s1
InChI key
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
General description
Ein starker, spezifischer und reversibler Inhibitor von Caspase-1 (Ki = 200 pM für humane rekombinante Caspase-1), Caspase-4 und Caspase-5. Starker Inhibitor der Anti-APO-1-induzierten Apoptose in L929-APO-1-Zellen.
Interleukin-1β; Converting Enzyme (ICE) ist eine Cysteinprotease, die den Vorläufer von IL-1β; zu reifem IL-1β; spaltet. ICE-Inhibitor I ist ein starker, spezifischer und reversibler ICE-Inhibitor (Ki = 200 pM für das humane rekombinante ICE). Starker Inhibitor der Anti-APO-1-induzierten Apoptose in L929-APO-1-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
humane rekombinante Caspase-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 200 pM für humane rekombinante Caspase-1
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Los, M., et al. 1995. Nature375, 81.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Wilson, K.P., et al. 1994. Nature370, 270.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature356, 768.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
400012400015627610
description
The Caspase-1 Inhibitor I, also referenced under CAS 143313-51-3, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Caspase-1 Inhibitor II, also referenced under CAS 178603-78-6, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Caspase-1 Inhibitor IV, also referenced under CAS 154674-81-4, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)