Fortfahren mit
401486
IKK-Inhibitor VII
The IKK Inhibitor VII, also referenced under CAS 873225-46-8, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
IKK-Inhibitor VII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H29N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1c3nc(ncc3)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N6CCCC6)cccc2
InChI
1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)
InChI key
BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Benzamid-Pyrimidin-Verbindung, die als starker, selektiver und ATP-kompetitiver Inhibitor von IKK (IC50 = 40 nM, 70 nM und 200 nM für IKK-2, den IKK-Komplex bzw. für IKK-1) fungiert. Hemmt in-vitro den zellulären IκBα-Abbau und die NF-κB-vermittelte Genexpression in HUVEC-Zellen und weist in-vivo nachweislich eine hervorragende Wirksamkeit bei Mäusen und Ratten auf. Auch als 10-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. 5.05378).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
IKK
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 40 nM, 70 nM und 200 nM für IKK-2, den IKK-Komplex bzw. für IKK-1.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401484573103SBP3500414
description
The IKK Inhibitor VII, also referenced under CAS 873225-46-8, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
InSolution, ≥95%
description
The STAT3 Inhibitor VII, also referenced under CAS 1041438-68-9, controls the biological activity of STAT3.
description
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
liquid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IKK-Inhibitor VII
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)