Fortfahren mit
420136
JNK-Inhibitor IX
≥95% (HPLC), JNK2 and JNK3 inhibitor, solid
Synonym(e):
JNK-Inhibitor IX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16N2OS · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.42 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
JNK-Inhibitor IX, The JNK Inhibitor IX, also referenced under CAS 312917-14-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)C#N)CCCC2
InChI
1S/C20H16N2OS/c21-12-17-15-9-3-4-11-18(15)24-20(17)22-19(23)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-2,5-8,10H,3-4,9,11H2,(H,22,23)
InChI key
WQGDQGAFSDMBLA-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine Thienyl-Naphthalimid-Verbindung, die als ein starker, auf die ATP-Bindungsstelle gerichteter Inhibitor von JNK2 und JNK3 (pIC50 = 6,5 bzw. 6,7) fungiert und gegen JNK1, p38α; und ein Panel von über 30 weiteren Kinasen nur wenig oder keine Aktivität aufweist (pIC50<;5,0). Im Gegensatz dazu weist SP600125 unter gleichen Assay-Bedingungen eine geringe Selektivität zwischen JNK1 und JNK3 auf (pIC50 = 6,4 bzw. 5,9).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
JNK2 und JNK3
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
pIC50 = 6,5 und 6,7 gegen JNK2 bzw. JNK3
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Angell, R.M., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 1296.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)