Fortfahren mit
420358
CBFβ-Aktivator, Kartogenin
The CBFβ Activator, Kartogenin modulates the biological activity of CBFβ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
CBFβ-Aktivator, Kartogenin, 2-(Biphenyl-4-ylcarbamoyl)benzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2ccc(cc2)c3ccccc3)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Biphenylcarbamoylbenzoat-Verbindung, die die Differenzierung menschlicher mesenchymaler Stammzellen (hMSCs) in Chondrozyten stark induziert (EC50 = 100 nM). Bindet reversibel an das FC-1-Fragment von Filamin A und unterbricht dessen Assoziation mit CBFβ;, was zur nukleären Lokalisation von CBFβ; und zur Bindung an den RUNX-Transkriptionsfaktor führt, der die Chondrogenese reguliert. Hemmt Berichten zufolge auch die durch Zytokine ausgelöste Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) und Glykosaminoglykan (GAG). Zeigt chondroprotektive Eigenschaften und fördert die Knorpelreparatur in Maus-Arthrose-Modellen von Mäusen. Reguliert nachweislich die Werte von TIMP1, Kollagen und Aggrecan hoch und blockiert dadurch den weiteren Matrixabbau, ohne die Aktivitäten von MMP-3, MMP-13 und Aggrecanase in primären Chondrozyten oder hMSCs zu beeinflussen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Johnson, K., et al. 2012. Science336, 717.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0370
description
The CBFβ Activator, Kartogenin modulates the biological activity of CBFβ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)