Fortfahren mit
430-30
Centriprep Zentrifugen-Filtereinheit
30 kDa cutoff, 15 mL volume
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36100101
UNSPSC Code:
41104916
Material:
Nylon cap, polycarbonate collector (for filtrate), polycarbonate reservoir (for sample), polypropylene seal, regenerated cellulose membrane
Pore size:
30 kDa NMWCO
Working volume:
15 mL
Sterility:
non-sterile
material
Nylon cap, polycarbonate collector (for filtrate), polycarbonate reservoir (for sample), polypropylene seal, regenerated cellulose membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 0.5 mL
manufacturer/tradename
Centriprep®
parameter
15 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
135 cm
diam.
2.81 cm
filtration area
2.84 cm2
working volume
15 mL
pore size
30 kDa NMWCO
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Bei den Centriprep Zentrifugen-Filtereinheiten handelt es sich um Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Aufreinigung, Konzentrierung und Entsalzung von biologischen Proben mit einem Volumen von 2–15 ml. Diese gebrauchsfertigen Ultrafiltrations-Kompletteinheiten können in den meisten Zentrifugen eingesetzt werden, die auf 50-ml-Zentrifugenröhrchen ausgelegt sind. Sie sind anwenderfreundlich und bieten eine hohe Flussrate. Centriprep Einheiten bestehen aus einem Probenbehälter mit Drehverschlusskappe, einem Filtratsammelbehälter mit einer geringbindenden Ultracel Membran aus regenerierter Zellulose und einer Luftverschlusskappe zur Isolierung der Probe.
Eigenschaften & Vorteile:
•Für Proben mit einem hohen Anteil an gelösten Stoffen
•Einzigartiger Inversfluss-Modus mit großem Deadstop-Volumen
•Schnelle Probenverarbeitung
•Mit folgenden Ultracel Membranen erhältlich: (3, 10, 30 und 50 kDa NMWL)
•Geeignet für Standard-Ausschwingrotoren für 50-ml-Röhrchen
Anwendungen:
Konzentrierung und Aufreinigung von partikelhaltigen Lösungen, Lösungen mit einer hohen Konzentration an gelösten Stoffen, Trennung von niedermolekularen gelösten Stoffen aus Fermenterbrühen, Zellkulturmedien und Lysaten
Filtercode: YM-30
Filtertyp: Ultrafiltration
Application
30 kDa Ausschaltmechanismus, 15 ml Volumen
Features and Benefits
Minimales Endkonzentratvolumen: 700 µl
Physical form
Farbcode: Transparent
Legal Information
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)