Fortfahren mit
444293
MMP-9-Inhibitor II
The MMP-9 Inhibitor II controls the biological activity of MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
MMP-9-Inhibitor II, MMP-9 PEX-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17F2N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CSC(NC(CCC)=C1)=NC1=O)NC2=CC=C(OC(F)F)C=C2
General description
Diese Verbindung ist ein zellpermeabler, selektiver und reversibler allosterischer Thiopyrimidon-MMP-9-Inhibitor, der spezifisch an die nichtkatalytische Stelle von MMP-9 an der PEX-Domäne mit einem Kd = 2,1 µ;M bindet und dadurch die MMP-9-Homodimerisierung und den Cross-Talk mit CD44 und dem EGFR-MAPK-Signalweg unterbricht. Es bindet nicht an die PEX-Domäne von MMP-2 oder MT1-MMP und verringert nachweislich die MMP-9-vermittelte Zellmigration in COS-1-Zellen bei 100 µ;M. Außerdem hemmt es die Zellmigration und -invasion von HT-1080- und MDA-MB-435-Krebszellen in einer dosisabhängigen Weise von 0,1 bis 100 µ;M, ohne die MMP-9-Expression oder proteolytische Aktivität in HT-1080-Zellen zu verändern. Darüber hinaus dämpft es sowohl das Wachstum des Primärtumors als auch die Metastasierung in vivo in einem Mausmodell ohne offensichtliche Toxizität (20 mg/kg, 6 Tage/Woche, i.v. und i.t.).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Dufour, A., et al. 2011. Cancer Res.71, 4977.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444252444264
description
The MMP-9 Inhibitor II controls the biological activity of MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
description
The MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, also referenced under CAS 204140-01-2, controls the biological activity of MMP-9/MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The MMP Inhibitor III, also referenced under CAS 927827-98-3, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)