Fortfahren mit
454428
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide potassium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, hexosaminidase A substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminid, Kaliumsalz, 4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-2-acetamido-2-desoxy-β-D-glucopyranosid, K
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20NO11S · K
Molekulargewicht:
497.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
38100301
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminid, Kaliumsalz, Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogenes Substrat für Isoenzym A der N-Acetyl-β;-D-Glucosaminidase (Hexosaminidase A). Kann für die pränatale Diagnose der Tay-Sachs-Krankheit und für die Klassifizierung von GM2-Gangliosidose-Genotypen verwendet werden. Anregungsmaximum: ~360 nm; Emissionsmaximum: ~440 nm.
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Greloner, E.E., and Wenger, D.A. 1987. Prenat. Diag. 7, 419.
Bayleran, J., et al. 1984. Clin. Chim. Acta143, 73.
Inui, K., and Wenger, D.A. 1984. Clin. Genet.25, 93.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
474502474500AABH30370A3F
description
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
description
-
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
methanol: soluble, water: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)