Fortfahren mit
454586
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105
The NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105 controls the biological activity of NMDAR2C/2D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonym(e):
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105, NMDA Antagonist IV, DQP-1105
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H24BrN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, pale yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)CCC(N1N=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(NC2=O)C=CC(C)=C4)CC1C5=CC=C(Br)C=C5)=O
General description
A dihydroquinilone-pyrazoline NMDA antagonist, which is selective for NMDA receptors that are comprised of recombinant subunits GluN1/GluN2C (IC50 = 5.4 µM) and GluN1/GluN2D (2.2 µM) over GluN1/GluN2B (206 µM) and GluN1/ClucN2A (undetectable) in Xenopus oocytes. Similar selectivity is observed in whole-cell HEK patch-clamp assays with IC50 values for GluN2C and GluN2D that are at least 50-fold lower than those for recombinant GluN2A, GluN2B, GluA1, or GluK2-containing receptors. It inhibits NMDA by blocking a conformational change necessary for channel opening and is non-competitive with co-agonists, glutamate and glycine.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Acker, T., et al. 2011. Mol. Pharmacol.80, 782.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)