Fortfahren mit
475741
JZL 184 hydrate
The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL.
Synonym(e):
MAGL-Inhibitor III, JZL184II, 4-Nitrophenyl-4-(Dibenzo[d][1,3]Dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)Piperidin-1-Carboxylat, Monoacylglycerin-Lipase-Inhibitor III, JZL184
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MAGL-Inhibitor III, JZL184II, The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)N2CCC(CC2)C(O)(c5cc6c(cc5)OCO6)c3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C27H24N2O9/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2
InChI key
SEGYOKHGGFKMCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable, die Blut-Hirn-Schranke passierende und oral verfügbare Carbamat-Verbindung, die selektiv die Aktivität von MAGL (Monoacylglycerin-Lipase) gegenüber FAAH (Fettsäureamid-Hydrolase) und 35 anderen Serinhydrolasen im Gehirn von Mäusen hemmt, sowohl in vitro (IC50 = 6–8 nM gegen 2-AG-Hydrolyse durch MAGL vs. 4 µ;M gegen Anandamid/AEA-Hydrolyse durch FAAH) als auch bei Mäusen in vivo (5-facher 2-AG-Anstieg und 75%ige MAGL-Aktivitätshemmung in Hirnmembranen von Mäusen 4 Stunden nach einer einmaligen intraperitonealen JZL184-Dosis von 4 mg/kg) in einer irreversiblen, zeit- und dosisabhängigen Weise. Eine sinnvolle Ergänzung zum FAAH-Inhibitor URB597 (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-341249">;341249<;/A>;) bei der Differenzierung der Rollen von CB1 und CB2 (Cannabinoid-Rezeptoren Typ I und Typ II) bei der durch eCB (Endocannabinoid) vermittelten zellulären Signalübertragung und den physiologischen Wirkungen in vivo. Berichten zufolge ist es gegen MAGL von Mensch und Maus gleichermaßen wirksam, hemmt jedoch MAGL von Ratten mit einer ~10-fach geringeren Potenz.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Nomura, D.K., et al. 2010. Cell140, 49.
Long, J.Z., et al. Nature Chem. Biol.16, 744.
Long, J.Z., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 37.
Pan, B., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.331, 591.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)