Fortfahren mit
475893
MES
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Synonym(e):
MES, Freie Säure ULTROL® Qualität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24
UNSPSC Code:
12161704
NACRES:
NA.25
MDL number:
description
RTECS - QE3479500
Quality Segment
assay
≥99% dry basis (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa (20 °C)
6.2
solubility
water: 1.0 M (195.2 mg/ml)
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Absorbanz (1,0 M, H2O, 260 nm): <0,05.
Ein zwitterionischer Puffer für die Anwendung im pH-Bereich 5,5–6,5 (Absorbanz: <0,05 bei 260 nm, 1,0 M, H2O; pKa: 6,1 ± 0,2 bei 25 °C).
Application
  • Preformulation Characterization, Stabilization, and Formulation Design for the Acrylodan-Labeled Glucose-Binding Protein SM4-AC: Diese Studie konzentriert sich auf die Charakterisierung der Präformulierung, die Stabilisierung und die Formulierung des mit Acrylodan markierten Glucose-bindenden Proteins SM4-AC und beschreibt die Verwendung von MES-Puffer im Prozess (Sahni et al., 2017).
  • Evidences for Chlorogenic Acid—A Major Endogenous Polyphenol Involved in Regulation of Ripening and Senescence of Apple Fruit: In dieser Studie wird die Rolle der Chlorogensäure bei der Reifung und Alterung von Äpfeln untersucht, wobei MES-Puffer in verschiedenen biochemischen Assays verwendet werden (Xi et al., 2016).
  • The interaction of nifedipine with selected cyclodextrins and the subsequent solubility-permeability trade-off: In diesem Artikel werden die Wechselwirkungen zwischen Nifedipin und Cyclodextrinen untersucht, wobei der Zielkonflikt zwischen Löslichkeit und intestinaler Permeabilität durch den Einsatz von MES-Puffern im Versuchsaufbau hervorgehoben wird (Beig et al., 2013).
  • Capillary electrophoresis microchips for separation and detection of organophosphate nerve agents: In dieser Studie wird in Kapillarelektrophorese-Mikrochips MES-Puffer für die Trennung und den Nachweis von Organophosphat-Nervenkampfstoffen verwendet (Wang et al., 2001).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Other Notes
Good, N.E., et al. 1966. Biochemistry 5, 467.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf