Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6348
assay
≥95% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions. | description pkg of 10 mg (per vial) | description pkg of 5 mg (per vial) | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| assay ≥95% (enzymatic) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| solubility 0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble | solubility water: 0.05 g/L | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?