Fortfahren mit
491002
SAHM1
≥93% (HPLC), solid, Notch transcription factor inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Notch-Transkriptionsfaktor-Inhibitor, SAHM1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C94H162N36O23S · 7C2HF3O2 · 13H2O
Molekulargewicht:
3228.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 403,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Notch-Transkriptionsfaktor-Inhibitor, SAHM1, Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, is a cell-permeable inhibitor that prevents assembly in the NOTCH1 trans-activation complex.
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables, stabilisiertes, mit Kohlenwasserstoff verbrücktes α;-Helix-Peptid, das auf eine wichtige Protein-Protein-Schnittstelle abzielt und den Zusammenschluss im NOTCH1-Transaktivierungskomplex verhindert. Es hat sich gezeigt, dass löslicher FITC-SAHM1 den zuvor gebildeten RAMANK-CSL-Komplex (Kd = 0,12 µ;M) kompetitiv mit MAML1 bindet, während das unmodifizierte FITC-MAML1(21-36)-Peptid den Komplex in einem In-vitro-Pull-Down-Assay mit deutlich verminderter Affinität bindet. Die Behandlung der KOPT-K1-Zelllinien mit 20 µ;M der Verbindung führt zur Unterdrückung der NOTCH1-Zielgene HES4, DTX1 und HES1. Eine konsistente repressive Wirkung auf die NOTCH1-aktivierte Genexpression durch diese Verbindung wurde bei einer Reihe von menschlichen T-ALL-Zelllinien mit verschiedenen mutierten NOTCH1-Allelen beobachtet. In HeLa-Zellen hemmte dieses Peptid außerdem dosisabhängig die Expression von ICN1 (IC50 = 6,56 µ;M) in einem Luciferase-Reportergen-Assay sowie die Expression von β;-Lactamase (IC50<;2,5 µ;M) in einem zweiten Reportergen-Assay. Darüber hinaus hemmt die Behandlung mit diesem Peptid die NOTCH-vermittelte Proliferation in kultivierten Zellen bei 15 µ;M und in einem T-ALL-Zellen-Mausmodell bei 30 mg/kg zweimal täglich.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Acetyl-β;Ala-ERLRRRI*LCR*HHST
* = Zwei S5-Moleküle (eine unnatürliche Alkenylaminosäure), die mittels Doppelbindung aneinander geheftet sind.
Moellering, R.E., et al. 2009. Nature462, 182.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4700742SAB4200024SAB4701110
description
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, is a cell-permeable inhibitor that prevents assembly in the NOTCH1 trans-activation complex.
description
clone mN1A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone ICN 5B5, purified from hybridoma cell culture
description
clone mN1A
assay
≥93% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)