Fortfahren mit
5.08340
PERK-Inhibitor I, GSK2606414
GSK2606414
Synonym(e):
InSolution PERK Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20F3N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
InChI key
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Glass bottle
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (solvent)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (solvent)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)