Fortfahren mit
528175
Plasminogen, Humanplasma
Synonym(e):
Plasminogen, Humanplasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
120 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42030240
Specific activity:
≥120 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7521
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥120 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Plasminogen aus menschlichem Plasma. Einkettiges Glykoprotein, das 790 Aminosäurereste enthält. In normalem Plasma in einer Menge von rund 12 mg/100 ml enthalten. Inaktiver Vorläufer der Serinprotease Plasmin. Plasminogen wird durch Spaltung an Arg560 in die aktive Protease umgewandelt.
Natives Plasminogen aus menschlichem Plasma. Plasminogen ist ein einkettiges Glycoprotein, das im normalen Plasma mit einer Konzentration von ~ 12 mg pro Deziliter vorliegt; es ist die inaktive Vorstufe der Serinprotease Plasmin.
Physical form
Lyophilisiert aus 20 mM TRIS-HCl, 2 mM EDTA, pH 7,5.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 2 Monate stabil.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 37 °;C und pH 8,0 in 30 Minuten 1 µ;mol N-tosyl-Arginin-Ethylester hydrolysiert.
Sun, Z., et al. 2002. Biochim. Biophys. Acta1596, 182.
Robbins, K.C., et al. 1967. J. Biol. Chem.242, 2333.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
528180527621341578
description
-
description
-
description
-
description
Plasminogen-Depleted fibrinogen is a native fibrinogen from which plasminogen is depleted using a Lys-agarose column. Contains ≥ 95% clottable proteins.
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
biological source
human plasma
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (Clottable proteins)
specific activity
≥120 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 25 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is plasminogen solubility in water?
    1 answer
    1. This product is lyophilized from a solution containing 20 mM Tris-HCl, 2 mM EDTA, pH 7.5. The product may be reconstituted in water. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 2 months at -20°C.