Fortfahren mit
528217
Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33H1F7)
This Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33H1F7) is validated for use in Neutralization Studies for the detection of PAI-1.
Synonym(e):
Anti-PAI-1 Antibody, Mouse Anti-PAI-1, PAI-1 Detection Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(human, mouse)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, mouse)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Neutralization Studies)
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Purified monoclonal mouse antibody. Recognizes the ~50 kDa PAI-1 protein.
Immunogen
Human
Application
Neutralization Studies
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)