Fortfahren mit
5295
Polyvinylpyrrolidon
Synonym(e):
Polyvinylpyrrolidon, PVP, Povidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32039090
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - TR8370000
Merck USA index - 14, 7697
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
water: 20%
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Polymer verwendet als pharmazeutisches Hilfsmittel, Komplexbildner und Solubilisierungsmittel.
Application
  • Synthesis of Controllable Superparamagnetic Nano Fe(3)O(4) Based on Reduction Method for Colloidal Clusters of Magnetically Responsive Photonic Crystals: Die vorliegende Studie befasst sich mit der Synthese von superparamagnetischem Nano-Fe(₃)O(₄) unter Verwendung von Polyvinylpyrrolidon (PVP) als Stabilisierungsmittel. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Anwendungen von PVP bei der Verbesserung der Stabilität und Kontrollierbarkeit von magnetischen Nanopartikeln, die für die Entwicklung fortschrittlicher photonischer Kristallmaterialien entscheidend sind (Chen et al, 2024).
  • A Low-Cost Protocol Using the Adjunctive Action of Povidone-Iodine Irrigations and Sodium Hypochlorite Rinsing Solution in Step 2 of Periodontal Therapy for Patients with Stage III-IV Periodontitis: A Single-Blind, Randomized Controlled Trial: In dieser klinischen Studie wird der Einsatz von Povidon-Iod, einer Form von Polyvinylpyrrolidon, in der Parodontaltherapie untersucht. Die Ergebnisse deuten auf signifikante Verbesserungen der Patientenergebnisse hin und belegen die Wirksamkeit von PVP-Iod bei der Reduzierung parodontaler Pathogene (Kardaras et al., 2024).
  • Polyvinylpyrrolidone Assisted One-Pot Synthesis of Size-Tunable Cocktail Nanodrug for Multifunctional Combat of Cancer: Diese Studie zeigt die Rolle von Polyvinylpyrrolidon bei der Synthese größenveränderbarer Nanomedikamente zur Krebsbehandlung. Die Anwendung von PVP erhöht die Stabilität und die Verabreichungseffizienz der Nanowirkstoffe und bietet einen vielversprechenden Ansatz für eine gezielte Krebstherapie (Wang et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8142081440RDD033
description
-
description
K 30
description
K 90
description
free-flowing, Redi-Dri™, powder, average mol wt 40,000
form
solid
form
powder
form
powder or crystals (or flakes)
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 20%
solubility
-
solubility
-
solubility
-
description
RTECS - TR8370000
Merck USA index - 14, 7697
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyvinylpyrrolidon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf