Fortfahren mit
5.32999
Orai1 Inhibitor
AnCoA4 binds to the C-terminus region of Orai 1 and reduces its binding to STIM1 and blocks Ca2+ influx through the store operated calcium (SOC) channel (EC?? = 880 nM).
Synonym(e):
CRAC Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)