Fortfahren mit
539142
Proteasom-Substrat III, fluorogen
≥98% (HPLC), amorphous solid, proteasome substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
Proteasom-Substrat III, fluorogen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H53N5O10
Molekulargewicht:
763.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
amorphous solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 349,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Proteasom-Substrat III, fluorogen, Proteasome Substrate III, Fluorogenic, is a substrate for proteasome. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
amorphous solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
fluorescence
λex ~380 nm, λem ~460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogenes Proteasomsubstrat. Dient auch als Substrat für Calpain, Chymotrypsin und Ingensin.
Biochem/physiol Actions
Hemmt Serin- und Cysteinproteasen.
Primärziel
Proteasom
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Anderson, M., et al. 1999. Exp. Eye Res.69, 129.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Tsubuki, S., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 1195.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem. 259, 12489.
Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539141SCP0003208731
description
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, is a substrate for proteasome. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
description
Fluorogenic proteasome substrate.
description
-
description
Cyclic fluorogenic substrate for the quantitative determination of calpain -1 and -2.
form
amorphous solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)