Fortfahren mit
5501
CellPrime® rLysozyme recombinant human lysozyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
100 g
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352207
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
off-white
Quality Segment
type
for cell culture
assay
≥75% (Protein Content (A280 0.1%=2.46)), ≥85% (SDS-PAGE)
form
powder (
)
specific activity
>100,000 units/mg protein
shelf life
24 mo. (at 2–8 °C. More studies are underway.)
purified by
using Protein A
loss
<10% loss on drying (w/w)
solubility
soluble (Clear solution at 10 mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4 or H<sub>2</sub>O)
application(s)
mRNA manufacturing
General description
CellPrime® rLysozyme is a non-animal origin recombinant human lysozyme specifically manufactured under cGMP standards for use in biopharmaceutical production processes.
Physical form
A lyophilized, off-white powder
Preparation Note
Shipping and storage at 2–8 °C
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For research and further manufacturing use only. Not for use in humans or for clinical diagnostic applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4512L1667106331
description
-
description
-
description
Lysobac™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein
description
recombinant human albumin, EMPROVE® EXPERT
assay
≥85% (SDS-PAGE), ≥75% (Protein Content (A280 0.1%=2.46))
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder (
)
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
liquid
application(s)
mRNA manufacturing
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
specific activity
>100,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥100,000 units/mg protein
specific activity
-
solubility
soluble (Clear solution at 10 mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4 or H<sub>2</sub>O)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
purified by
using Protein A
purified by
-
purified by
-
purified by
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)