Fortfahren mit
550601
Pyruvatkinase-Aktivator
The Pyruvate Kinase Activator controls the biological activity of Pyruvate Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
Pyruvatkinase-Aktivator, PKM2-Aktivator I, N-(4-Chloro-3-fluorphenyl)-7-fluor-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-sulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClF2N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.77
MDL number:
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(CCC(N2)=O)C=C1S(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C15H11ClF2N2O3S/c16-10-6-9(2-3-11(10)17)20-24(22,23)14-5-8-1-4-15(21)19-13(8)7-12(14)18/h2-3,5-7,20H,1,4H2,(H,19,21)
InChI key
VLIHQHQPGAWJCM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables (Papp x 106 = 9,38 und 7,91 cm/s für „A-B“ und „B-A“ in Caco-2-Permeabilitätsassay) und biologisch stabiles (t1/2 = 277,2 und 117,5 min. unter Verwendung einer Human- und Mausleber-Mikrosomenpräparation) Tetrahydroquinolin-Sulfonamid, das das Spender-PEP (Phosphoenolpyruvat) aber nicht das Empfänger-ADP verstärkt, Substrataffinität zur PK(Pyruvatkinase)-Isoform PKM2 (Km = 0,4 ggü. 1,9 mM mit oder ohne 10 µ;M Aktivator); wirkt als potenter PKM2-selektiver Aktivator (AC50 = 90 nM unter Verwendung von rhPKM2; ACmax = 88 %) und zeigt ein stark reduzierte Aktivität gegenüber PKL (≤;25 % bei 57 µ;M) und keine Wirkung auf PKM1 oder PKR.
Ein zellpermeables und biologisch stabiles (t1/2 = 277,2 bzw.117,5 min. in Human- und Mausleber-Mikrosomenpräparation) Tetrahydroquinolin-Sulfonamid, das die Spender-PEP aber nicht das Empfänger-ADP, Substrataffinität zur Pyruvatkinase-Isoform PKM2 (Km = 0,4 ggü. 1,9 mM mit oder ohne 10 µ;M-Aktivator) verstärkt und als potenter PKM2-selektiver Aktivator (AC50 = 90 nM unter Verwendung von rhPKM2; ACmax = 88 %) wirkt, eine stark reduzierte Aktivität gegenüber PKL (≤;25 % bei 57 µ;M) und keine Wirkung auf PKM1 oder PKR zeigt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Walsh, M.J., et al. 2011. Bioorg. Med. Chem. Lett.21, 6322.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0021505487P7768
description
The Pyruvate Kinase Activator controls the biological activity of Pyruvate Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
description
recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein
description
-
description
Type VII, buffered aqueous glycerol solution, 350-600 units/mg protein
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)