Fortfahren mit
565794
InSolution β-Sekretase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 797035-11-1, Calbiochem
InSolution, ≥95%
Synonym(e):
InSolution β-Sekretase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 797035-11-1, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O=C(C1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CNC3CC3)=O)=CC(N(S(C)(=O)=O)C)=C1)N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
InChI key
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
General description
Eine zellpermeable Isophthalamid-Verbindung, die ein Hydroxyethylamin-Motiv enthält, das an das aktive Zentrum von BACE1 bindet und dessen proteolytische Aktivität wirksam blockiert (IC50 = 15 nM für menschliches BACE1 und 29 nM für sAPP_NF in HEK293-APP-NFEV-Zellen). Zeigt größere Selektivität gegenüber anderen Aspartylproteasen (IC50 = 0,23 µM, 7,6 µM und >50 µM für BACE2, Cathepsin D bzw. Renin). Diese Verbindung (Kat.-Nr. 565788) ist zudem in feststofflicher Form erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
β-Sekretase
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 15 nM für menschliches BACE1 und 29 nM für sAPP_NF in HEK293-APP-NFEV-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10-mM-Lösung (500 µg/86,4 µL) von β-Sekretase-Inhibitor IV (Kat.-Nr. 565788) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Aliquote sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Aliquote sind bei -20 °C bis zu 3 Monate lang stabil.
Other Notes
Stachel, S.J., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 6447.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565788ATEH9AE4A905565750
description
InSolution, ≥95%
description
β-Secretase Inhibitor IV, CAS 797035-11-1, is a cell-permeable inhibitor that binds to BACE-1 active site and blocks its proteolytic activity (IC50 = 15 nM for human BACE-1).
description
-
description
The γ-Secretase Inhibitor I controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)