Fortfahren mit
565835
3AC
≥98% (1H-NMR), solid, SHIP1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
SHIP1-Inhibitor, 3AC, Calbiochem, 3α-Aminocholestan, SH2-Domäne-enthaltende Inositol 5ʹ-Phosphatase 1 (SHIP1) Inhibitor, 3AC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H49N
Molekulargewicht:
387.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (1H-NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SHIP1-Inhibitor, 3AC, Calbiochem, The SHIP1 Inhibitor, 3AC controls the biological activity of SHIP1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥98% (1H-NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 100 mg/mL, DMSO: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Steroidverbindung, die selektiv die SHIP1-, aber nicht die SHIP2-katalysierte PI(3,4,5)P3-zu-PI(3,4)P2-Deposphorylierung hemmt (IC50 = 10 µM bzw. >1 mM), während sie wenig Aktivität gegen die PTEN-katalysierte PI(3,4,5)P3-zu-PI(4,5)P2-Umwandlung zeigt (IC50 >1 mM). 3AC In-vivo-Behandlung (2,292 umol/200 µl/Maus/Tag i.p. für 7 Tage) steigert Berichten zufolge sowohl die Granulozytenproduktion im peripheren Blut (um das 4- bis 5-fache) als auch die GVHD- (graft-versus-host disease) unterdrückende Mac1+Gr1+ MIR (myeloide immunregulatorische) Zellpopulation in lymphatischem Gewebe (um das 5,55- und 11,53-fache in der Milz bzw. in den Lymphknoten), was zu einer Beeinträchtigung der allogenen T-Zell-Antwort der Splenozyten in MLR-Tests (Mixed Leukocyte/Lymphozyte Reaction) führt (um ≥95%). In ähnlicher Weise verlieren 3AC-behandelte (9,4 µM; 24 Stunden) primäre humane PBMCs ihre Fähigkeit, eine allogene T-Zell-Reaktion in MLR-Tests auszulösen (um 74,5 %). Darüber hinaus wurde bei Mäusen, die 3AC (2,292 umol/200 µl/Maus/Tag i.p. für 7 Tage) erhielten, nach subletaler Bestrahlung (550 Rads) eine schnellere Erholung der Blutzellen beobachtet. Hemmt selektiv das Wachstum und Überleben der SHIP1-abhängigen humanen KG-1- und murinen C1498-Linien der myeloischen Leukämie (IC50 = 11,5 µM), nicht aber die SHIP1-negativen humanen CML-Linien K562 und Osteosarkom MG63. Der SHIP2-Inhibitor AS1938909 ist ebenfalls erhältlich (Kat.-Nr. 565840).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Brooks, R., et al. 2010. J. Immunol.184, 3582.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN1346SAB5701470SAB4701028
description
The SHIP1 Inhibitor, 3AC controls the biological activity of SHIP1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
-
description
clone SHIP-02
assay
≥98% (1H-NMR)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)