Fortfahren mit
567741
PF-543 hydrochloride
The Sphingosine Kinase 1 Inhibitor II, PF-543 controls the biological activity of Sphingosine Kinase 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Sphingosin-Kinase 1-Inhibitor II, PF-543, CAS-Nr. 1415562-82-1, Calbiochem, SK-Inhibitor II, (R)-(1-(4-((3-Methyl-5-(phenylsulfonylmethyl)phenoxy)methyl)benzyl)-pyrrolidin-2-yl)methanol, Sphingosin-Kinase-Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.60
EG-Nummer:
465.6
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sphingosin-Kinase 1-Inhibitor II, PF-543, CAS-Nr. 1415562-82-1, Calbiochem, The Sphingosine Kinase 1 Inhibitor II, PF-543 controls the biological activity of Sphingosine Kinase 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC=C1)(CC2=CC(C)=CC(OCC3=CC=C(CN4[C@@H](CO)CCC4)C=C3)=C2)=O
InChI
1S/C27H31NO4S/c1-21-14-24(20-33(30,31)27-7-3-2-4-8-27)16-26(15-21)32-19-23-11-9-22(10-12-23)17-28-13-5-6-25(28)18-29/h2-4,7-12,14-16,25,29H,5-6,13,17-20H2,1H3/t25-/m1/s1
InChI key
NPUXORBZRBIOMQ-RUZDIDTESA-N
General description
Eine zellpermeable Hydroxymethylpyrrolidin-Verbindung, die mit hoher Affinität wirkt (Kd = 5 nM, kofft1/2 = 8,5 min.), aber schlechtes Sphingosin-Kinase-1/SphK1-Substrat (1/1,500 der Sphingosin-Prozessivität) und die SphK1-katalysierte Sphingosin-zu-S1P-Umwandlung wirksam hemmt (IC50 = 2,0 nM; [Sphingosin] = 3 µM) in einer reversiblen, Sphingosin-, aber nicht ATP-kompetitiven Weise (Ki = 3,6 nM), wobei es eine 132-fache Selektivität gegenüber SphK2, keine Affinität zu S1P-Rezeptoren (S1P1, S1P2, S1P3, S1P5) und eine stark reduzierte oder keine hemmende Aktivität gegenüber einer Gruppe von 46 anderen Lipid- und Proteinkinasen (IC50 >10 µM), einschließlich der strukturell verwandten Diacylglyerolkinase α/DAGKα (3,7%ige Hemmung bei 10 µM), aufweist. Die PF-543-Exposition in 1483-Plattenepithel-Kulturen führt Berichten zufolge zu einer intrazellulären S1P-Verarmung (um 90 % nach 1 Stunde 200 nM oder 7 Tage 1 µM Medikamentenexposition) mit gleichzeitiger Erhöhung des Sphingosinspiegels und keiner nachweisbaren Zytotoxizität (1 µM für 7 bis 9 Tage in 1483-, A549-, Jurkat-, LN229-, MCF7- oder U937-Kulturen). Auch aktiv in menschlichen Vollbluttests in Anwesenheit menschlicher & Rinderserumproteine (IC50 = 26,7 nM gegen zelluläre C17-S1P-Bildung aus exogen zugesetztem 20 µM C17-Sphingosin in 10 min. mit 30 min. Medikamentenvorinkubation).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Schnute, M.E., et al. 2012. Biochem. J.444, 79.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9947273305567731PZ0234
description
The Sphingosine Kinase 1 Inhibitor II, PF-543 controls the biological activity of Sphingosine Kinase 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
-
description
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)