Fortfahren mit
69418
pET-3a DNA - Novagen
Novagen′s pET-3a-d vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site.
Synonym(e):
cloning vector, expression vector, vector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106610
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is the dna vector amount provided?
    1 answer
    1. This product is provided as purified plasmid DNA with a quantity of 10 µg per package.