Fortfahren mit
69871
pET-29a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-29a-c(+) vectors carry an N-terminal S•Tag /thrombin configuration plus an optional C-terminal His•Tag sequence.
Synonym(e):
cloning vector, expression vector, vector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106600
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)